Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02130551_s1
          See other CXCR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cxcr2
          Gene Name:
          chemokine (C-X-C motif) receptor 2
          Gene Aliases:
          Cmkar2, Il8rb
          Chromosome Location:
          Chr.9: 81427276 - 81435065 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02130551_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cxcr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017183.1 NP_058879.1 2 1282 122
          XM_008767213.1 XP_008765435.1 2 1606 120
          XM_008767214.1 XP_008765436.1 2 2125 120
          XM_008767215.1 XP_008765437.1 2 1446 120
          GenBank mRNA X77797.1 - 2 1282 122

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cxcr2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          acute inflammatory response to antigenic stimulus
          positive regulation of leukocyte chemotaxis
          chemotaxis
          cellular defense response
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          neutrophil chemotaxis
          midbrain development
          receptor internalization
          negative regulation of neutrophil apoptotic process
          interleukin-8-mediated signaling pathway
          neutrophil activation
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of vascular permeability
          positive regulation of angiogenesis
          chemokine-mediated signaling pathway
          metanephric tubule morphogenesis
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          molecular_function
          signal transducer activity
          interleukin-8 receptor activity
          chemokine receptor activity
          C-X-C chemokine receptor activity
          interleukin-8 binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P024202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106083 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024202 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P024202 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P543428 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53258 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10924245 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369697_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369697_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369697_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369697_at - -
          Rat Expression Set 230 1369697_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369697_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924245 - -
          Rat Genome U34 Set U70988cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U70988cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U70988cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21227496 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352340 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56263 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline