Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02131282_s1
          See other PARD6A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pard6a
          Gene Name:
          par-6 family cell polarity regulator alpha
          Gene Aliases:
          Par-6a, Par6a
          Chromosome Location:
          Chr.19: 37668133 - 37670450 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02131282_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pard6a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001003653.1 NP_001003653.1 3 1124 124
          NM_001003654.1 NP_001003654.1 3 1156 124
          XM_006255490.2 XP_006255552.1 3 1175 124
          GenBank mRNA AY682586.1 - 3 1156 124
          AY682587.1 - 3 1124 124

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pard6a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein phosphorylation
          cell-cell junction maintenance
          cell division
          regulation of cellular localization
          protein kinase C binding
          protein binding
          Rho GTPase binding
          GTP-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P019165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254455 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019165 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P019165 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P499859 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807353 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381526_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381526_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381526_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381526_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004137.rn.1 TC1900000489.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381526_at - -
          Rat Expression Set 230 1381526_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807353 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044894_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21512689 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376389 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline