Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02132764_s1
          See other MAP1LC3B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Map1lc3b
          Gene Name:
          microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
          Gene Aliases:
          Map1lc3, Mpl3, zbs559
          Chromosome Location:
          Chr.19: 53635633 - 53643965 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02132764_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Map1lc3b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022867.2 NP_074058.2 4 762 128
          GenBank mRNA AY392036.1 - 4 762 128
          BC083556.1 - 4 742 7189855 128

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Map1lc3b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagosome assembly
          mitophagy
          autophagy
          cellular response to nitrogen starvation
          positive regulation of protein binding
          nucleophagy
          membrane fusion
          positive regulation of mucus secretion
          regulation of mitophagy
          microtubule binding
          tubulin binding
          protein domain specific binding
          GABA receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P042904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P093068 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P137508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P137508 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P093068 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P093068 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P137508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P093068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P042904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P137508 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P430939 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P180080 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P137508 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700315371 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56087 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101609 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700315371 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808448 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10792602 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382199_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367669_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382199_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367669_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367669_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367669_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006090.rn.1 TC1900000739.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006092.rn.1 TC1900000739.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006091.rn.1 TC1900000739.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367669_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1367669_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792602 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799508_at - -
          Rat Genome U34 Set U05784_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233190_at - -
          Rat Genome U34 Set U05784_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21253969 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21274146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372654 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58642 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline