Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02133666_u1
          See other RPL17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl17
          Gene Name:
          ribosomal protein L17
          Gene Aliases:
          ASI, rpL23
          Chromosome Location:
          Chr.18: 70969733 - 70972839 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02133666_u1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Rpl17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_201415.1 NP_958818.1 6 378 109
          GenBank mRNA BC098644.1 - 5 363 7129700 109
          FQ211890.1 - 6 384 109
          FQ221050.1 - 6 384 109
          FQ221111.1 - 6 384 109
          FQ221445.1 - 6 384 109
          FQ221630.1 - 6 386 109
          FQ222545.1 - 6 384 109
          FQ222824.1 - 6 384 109
          FQ223312.1 - 6 384 109
          FQ223528.1 - 6 384 109
          FQ223728.1 - 6 383 109
          FQ224659.1 - 6 384 109
          FQ228520.1 - 6 384 109
          FQ228658.1 - 3 211 109
          FQ229921.1 - 6 381 109
          M60478.1 - 3 158 109
          X60212.1 - 6 378 109

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Amplicon spans exons and probe does not span exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl17

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P029646 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P020642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44346 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029646 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020642 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020642 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P029646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P020642 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P121051 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P503579 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28047 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10802700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10812146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10812156 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398871_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398871_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398871_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398871_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005937.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005939.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005927.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005929.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005931.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005934.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005938.rn.1 TC1800000823.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398871_at - -
          Rat Expression Set 230 1398871_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812156 - -
          Rat Genome U34 Set X60212_i_at - -
          Rat Genome U34 Set X58389cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22107654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370001 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64865 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline