Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02345771_m1
          See other IL17RE GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il17re
          Gene Name:
          interleukin 17 receptor E
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 145413958 - 145426608 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02345771_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il17re
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004091.1 NP_001004091.1 2 - 3 219 153
          GenBank mRNA BC078742.1 - 2 - 3 219 7123764 153

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001574.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il17re

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inflammatory response
          cytokine-mediated signaling pathway
          interleukin-17 receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P151582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81801 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P151582 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P151582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P151582 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P151582 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57113 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74223 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857793 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857787 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857791 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857788 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857790 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857789 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857792 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10857783 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389349_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383652_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373928_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373928_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383652_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389349_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389349_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389349_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373928_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373928_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011118.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011125.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011122.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011123.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011130.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011119.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011124.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011126.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011129.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011120.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011121.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011127.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011128.rn.1 TC0400001574.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389349_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1373928_at - -
          Rat Expression Set 230 1373928_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389349_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857783 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008850_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21145457 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369600 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61573 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline