Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02348256_g1
          See other SERPINB3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpinb3
          Gene Name:
          serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 27186701 - 27193210 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02348256_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpinb3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008887.1 NP_001008887.1 4 - 5 571 97
          XM_006249631.2 XP_006249693.1 6 - 7 793 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300001214.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpinb3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of peptidase activity
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of endopeptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          positive regulation of cell migration
          autocrine signaling
          paracrine signaling
          negative regulation of catalytic activity
          negative regulation of JUN kinase activity
          negative regulation of proteolysis
          viral entry into host cell
          virus receptor activity
          protease binding
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153361 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051927 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051927 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P128381 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31999 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10766988 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384973_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397635_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384973_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397635_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384973_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384973_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300008121.rn.1 TC1300001214.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300008122.rn.1 TC1300001214.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384973_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384973_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766988 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376306 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline