Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02349399_m1
          See other PLSCR4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plscr4
          Gene Name:
          phospholipid scramblase 4
          Gene Aliases:
          Pls4
          Chromosome Location:
          Chr.8: 99880073 - 99917733 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02349399_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plscr4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012000.1 NP_001012000.1 7 - 8 1123 158
          GenBank mRNA AY548832.1 - 7 - 8 1123 158

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001292.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plscr4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular response to lipopolysaccharide
          enzyme binding
          CD4 receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P424552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107146 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P424552 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P424552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P424552 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P424552 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P839332 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912245 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386145_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386145_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009455.rn.1 TC0800001292.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912245 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530402 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376781 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline