Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02349761_m1
          See other VOM2R31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r31
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 31
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 74975364 - 75001212 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02349761_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173319.1 NP_775441.1 5 - 6 1673 144
          GenBank mRNA AF016184.1 - 5 - 6 1673 144

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000890.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vom2r31

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P059079 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98191 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16057 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059079 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059079 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059079 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P477830 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16057 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43574 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4466 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1357 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80637 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93439 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21890 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704162 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370653_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370653_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370653_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370653_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006024.rn.1 TC0100000890.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370653_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370653_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704167 - -
          Rat Genome U34 Set AF016184_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354718 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59338 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline