Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02350183_m1
          See other LOC362921 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC362921
          Gene Name:
          Ac2-224
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 101198289 - 101219063 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02350183_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC362921
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008878.1 NP_001008878.1 3 - 4 192 73
          GenBank mRNA AY321343.1 - 3 - 4 192 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003225.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC362921

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P121275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64246 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P121275 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P121275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P121275 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P472915 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91675 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903982 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700024599.rn.1 TC0700003225.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903982 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350813 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55381 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0