Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02395357_m1
          See other RAET1L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Raet1l
          Gene Name:
          retinoic acid early transcript 1L
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 114233896 - 114234243 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02395357_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Raet1l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013063.1 NP_001013081.1 269 87
          GenBank mRNA BC079076.1 - 269 7122284 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003938.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Raet1l

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          T cell mediated cytotoxicity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          natural killer cell mediated cytotoxicity
          positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          peptide antigen binding
          natural killer cell lectin-like receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P020970 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P020968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85303 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020970 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020968 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020968 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P020970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P020968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P020970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716621 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10701685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10701683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10701681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10701680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10701682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10716586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10716592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10716552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10716616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10716624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10716609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10701679 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100032157.rn.1 TC0100003938.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100032158.rn.1 TC0100003938.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100032156.rn.1 TC0100003938.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100032160.rn.1 TC0100003938.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10716616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1651090 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline