Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02396724_m1
          See other LRRC63 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrrc63
          Gene Name:
          leucine rich repeat containing 63
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 57133036 - 57170467 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02396724_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lrrc63
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024803.1 NP_001019974.1 9 - 10 1791 146
          XM_006252325.2 XP_006252387.1 9 - 10 1851 146
          XM_006252326.2 XP_006252388.1 9 - 10 1885 146
          XM_006252327.2 XP_006252389.1 9 - 10 1834 146
          GenBank mRNA BC097406.1 - 9 - 10 1791 7453994 146

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500002057.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lrrc63

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P335313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158046 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P335313 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P335313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P335313 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P335313 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62559 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55433 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37078 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10785286 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500014209.rn.1 TC1500002057.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785286 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21181391 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349021 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline