Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02532849_g1
          See other PTRH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ptrh2
          Gene Name:
          peptidyl-tRNA hydrolase 2
          Gene Aliases:
          RGD1306819
          Chromosome Location:
          Chr.10: 74002151 - 74012182 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02532849_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ptrh2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013860.1 NP_001013882.1 2 148 100
          GenBank mRNA BC083801.1 - 2 148 7108916 100

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ptrh2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of anoikis
          negative regulation of anoikis
          aminoacyl-tRNA hydrolase activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P081222 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P081217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85226 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081222 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081217 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081222 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P081217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P081222 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P622837 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10737125 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389655_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389655_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372917_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372917_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372917_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389655_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372917_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389655_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000012034.rn.1 TC1000001316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000012035.rn.1 TC1000001316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000012036.rn.1 TC1000001316.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389655_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389655_at - -
          Rat Expression Set 230 1372917_at - -
          Rat Expression Set 230 1372917_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737125 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013745_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236976_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21554286 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366965 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline