Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02585900_m1
          See other TEX21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tex21
          Gene Name:
          testis expressed 21
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 99236653 - 99274343 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02585900_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tex21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025658.1 NP_001020829.1 7 - 8 1647 121
          XM_006240226.2 XP_006240288.1 9 - 10 1850 121
          XM_006240227.2 XP_006240289.1 9 - 10 1894 121
          XM_008764743.1 XP_008762965.1 9 - 10 1888 121
          XM_008764744.1 XP_008762966.1 8 - 9 1765 121
          XM_008764745.1 XP_008762967.1 7 - 8 1370 121
          GenBank mRNA BC097422.1 - 7 - 8 1647 7454996 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002687.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tex21

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P485499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P485499 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P485499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P485499 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P485499 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48780 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8055 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5387 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890671 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019102.rn.1 TC0600002687.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019101.rn.1 TC0600002687.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22131392 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359889 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline