Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02585932_g1
          See other RHOX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rhox2
          Gene Name:
          reproductive homeobox on X chromosome 2
          Gene Aliases:
          Rhox3
          Chromosome Location:
          Chr.X: 123888033 - 123894411 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02585932_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rhox2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025746.3 NP_001020917.3 2 - 3 1197 104
          GenBank mRNA DQ058650.1 - 2 - 3 1197 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00002364.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rhox2

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P070168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545965 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P070168 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P070168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P070168 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14926 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931965 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014806.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014805.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014807.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014801.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014802.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014808.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014803.rn.1 TC0X00002364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931965 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365293 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline