Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02749452_gH
          See other SET GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Set
          Gene Name:
          SET nuclear proto-oncogene
          Gene Aliases:
          Ab1-115
          Chromosome Location:
          Chr.19: 58420635 - 58422153 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02749452_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Set
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012504.1 NP_001012522.1 1 566 133
          GenBank mRNA AY325137.1 - 606 133
          BC158573.1 - 1 585 9089104 133
          S68589.1 - 1 622 133

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Set

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleosome assembly
          negative regulation of neuron apoptotic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P036534 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P129460 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P036534 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129460 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P036534 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P036534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P129460 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P363252 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P505851 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10749869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10923668 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372460_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372461_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372461_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372460_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372461_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372461_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002194.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002197.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002204.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002187.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002206.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900007006.rn.1 TC1900000859.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002198.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002195.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002203.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002200.rn.1 TC0300000197.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372460_at - -
          Rat Expression Set 230 1372461_at - -
          Rat Expression Set 230 1372461_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372460_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923668 - -
          Rat Genome U34 Set S68589_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010411_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350181 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline