Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02758689_s1
          See other CNR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cnr1
          Gene Name:
          cannabinoid receptor 1 (brain)
          Gene Aliases:
          SKR6R
          Chromosome Location:
          Chr.5: 49309324 - 49333064 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02758689_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cnr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012784.4 NP_036916.1 2 1235 92
          XM_006237984.2 XP_006238046.1 2 1387 92
          GenBank mRNA U40395.1 - 1 1083 92
          X55812.1 - 2 1235 92

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cnr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
          spermatogenesis
          axonal fasciculation
          aging
          response to nutrient
          learning or memory
          memory
          positive regulation of neuron projection development
          regulation of lipid metabolic process
          sensory perception of pain
          positive regulation of fever generation
          negative regulation of fatty acid beta-oxidation
          regulation of synaptic transmission, GABAergic
          response to lipopolysaccharide
          negative regulation of mast cell activation
          negative regulation of dopamine secretion
          response to nicotine
          cannabinoid signaling pathway
          response to cocaine
          glucose homeostasis
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of ion transport
          response to morphine
          response to ethanol
          negative regulation of action potential
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of blood pressure
          regulation of insulin secretion
          negative regulation of nitric-oxide synthase activity
          regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          maternal process involved in female pregnancy
          regulation of feeding behavior
          regulation of penile erection
          cannabinoid receptor activity
          protein binding
          drug binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1030258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131313 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030258 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030258 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1030258 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11563 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1030258 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701331366 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700498741 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90433 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21077 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71395 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701331366 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700498741 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10868186 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369677_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387674_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369677_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387674_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387674_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369677_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387674_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369677_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500002590.rn.1 TC0500000414.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500002592.rn.1 TC0500000414.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500002591.rn.1 TC0500000414.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500002589.rn.1 TC0500000414.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369677_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387674_at - -
          Rat Expression Set 230 1369677_at - -
          Rat Expression Set 230 1387674_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868186 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22051732 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374666 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51681 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline