Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02758712_s1
          See other S1PR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          S1pr1
          Gene Name:
          sphingosine-1-phosphate receptor 1
          Gene Aliases:
          Edg1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 218654406 - 218658761 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02758712_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: S1pr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017301.2 NP_058997.1 2 1180 74
          XM_008761459.1 XP_008759681.1 2 1232 74
          GenBank mRNA BC097938.1 - 2 1180 7460011 74
          U10303.1 - 1216 74

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene S1pr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          blood vessel maturation
          cardiac muscle tissue growth involved in heart morphogenesis
          sphingosine-1-phosphate signaling pathway
          chemotaxis
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          brain development
          positive regulation of cell proliferation
          cell migration
          transmission of nerve impulse
          lamellipodium assembly
          regulation of cell adhesion
          neuron differentiation
          positive regulation of cell migration
          regulation of bone mineralization
          actin cytoskeleton reorganization
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of bone resorption
          endothelial cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of positive chemotaxis
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          negative regulation of stress fiber assembly
          heart trabecula morphogenesis
          T cell migration
          G-protein coupled receptor binding
          G-protein coupled receptor activity
          sphingosine-1-phosphate receptor activity
          sphingolipid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P048526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161587 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048526 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P048526 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11904 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700255610 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700541803 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39691 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700255610 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700541803 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10826235 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371840_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371840_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369071_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369071_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369071_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371840_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371840_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369071_at - -
          Rat Expression Set 230 1369071_at - -
          Rat Expression Set 230 1371840_at - -
          Rat Expression Set 230 1371840_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369071_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826235 - -
          Rat Genome U34 Set U10303_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943737_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21584942 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353177 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63532 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline