Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02769391_s1
          See other FOXB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Foxb1
          Gene Name:
          forkhead box B1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 75992751 - 75995371 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02769391_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Foxb1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013248.1 NP_001013266.1 2 541 83
          GenBank mRNA BC089975.1 - 2 541 7316995 83

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Foxb1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          winged helix/forkhead transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          somitogenesis
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          axon target recognition
          lactation
          visual learning
          mammillary body development
          hypothalamus cell migration
          telencephalon cell migration
          midbrain development
          floor plate development
          negative regulation of neuron apoptotic process
          epithelial cell differentiation involved in mammary gland alveolus development
          mammillothalamic axonal tract development
          mammary gland lobule development
          inferior colliculus development
          cell migration in diencephalon
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082505 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336341 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082505 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082500 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082500 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082500 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36665 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918490 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800023086.rn.1 TC0800002856.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800023087.rn.1 TC0800002856.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800023094.rn.1 TC0800002856.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918490 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline