Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03020670_m1
          See other LOC500702 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC500702
          Gene Name:
          LRRGT00051
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 116172818 - 116235692 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03020670_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC500702
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001047960.1 NP_001041425.1 1 - 2 108 80
          GenBank mRNA AY383706.1 - 1 - 2 108 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002955.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P454343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80678 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P454343 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P454343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P454343 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10099 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98608 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45643 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891483 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020926.rn.1 TC0600002955.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020927.rn.1 TC0600002955.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020925.rn.1 TC0600002955.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891483 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365147 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline