Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03020897_m1
          See other CCND2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccnd2
          Gene Name:
          cyclin D2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 159674885 - 159697207 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03020897_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccnd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022267.1 NP_071603.1 4 - 5 715 100
          GenBank mRNA D16308.1 - 4 - 5 895 100
          FQ227079.1 - 4 - 5 927 100
          FQ233117.1 - 4 - 5 927 100
          FQ234359.1 - 4 - 5 927 100
          L09752.1 - 4 - 5 715 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003791.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccnd2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase activator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          ovarian follicle development
          liver development
          positive regulation of protein phosphorylation
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          response to organic cyclic compound
          response to estradiol
          cellular response to insulin stimulus
          response to testosterone
          response to peptide hormone
          response to ethanol
          regulation of neuron differentiation
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          cell division
          response to cAMP
          regulation of cell cycle
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P477768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32343 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P477768 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P477768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P477768 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P477768 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701282581 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700322333 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18428 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40989 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91654 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700322333 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701282581 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865789 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865787 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865788 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865786 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865782 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370810_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370810_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370810_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370810_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400026977.rn.1 TC0400003791.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400026978.rn.1 TC0400003791.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370810_at - -
          Rat Expression Set 230 1370810_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865782 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899106_at - -
          Rat Genome U34 Set D16308_at - -
          Rat Genome U34 Set D16308_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362471 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55161 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline