Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03034964_u1
          See other RT1-EC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RT1-EC2
          Gene Name:
          RT1 class Ib, locus EC2
          Gene Aliases:
          MHCRTA, RATMHCRTA, RT1-A, RT1-Aw2, RT1.Al, RT1.EC2, RT1Aw2, RTS
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03034964_u1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RT1-EC2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012645.1 NP_036777.1 3 481 98
          GenBank mRNA AJ004887.1 - 2 400 98
          AJ004888.1 - 2 400 98
          AJ005024.1 - 2 400 98
          AJ005025.1 - 2 400 98
          BC061817.1 - 4 482 5598840 98
          M31038.1 - 3 481 98

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RT1-EC2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          immune response
          receptor binding
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149196 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P324707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22583 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P324707 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P324707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P324707 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P196401 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P313652 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P390172 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P324707 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700505726 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701190523 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701579084 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700946767 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701466574 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46955 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78259 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1801 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71878 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52189 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16125 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86065 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35675 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63242 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50687 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73423 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91753 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71387 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15778 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21128 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36482 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 632 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75041 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13281 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102188 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92552 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75038 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15211 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74059 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84907 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701244414 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701190523 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701579084 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700946767 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700505726 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701466574 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828431 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828432 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10828417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10833944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831099 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371267_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369110_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388283_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370972_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370972_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370428_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370429_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370428_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371210_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380436_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388694_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388202_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371078_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388694_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380436_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388203_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388283_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371210_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371111_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371078_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371111_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371267_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369110_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388071_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371171_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388202_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389734_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370429_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389734_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371171_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388203_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388071_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371111_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388202_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388202_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371171_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371210_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388071_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371210_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369110_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370429_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371078_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371111_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371078_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369110_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388071_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371171_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370428_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370429_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370428_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1371267_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370429_at - -
          Rat Expression Set 230 1388202_at - -
          Rat Expression Set 230 1371078_at - -
          Rat Expression Set 230 1370428_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1371171_at - -
          Rat Expression Set 230 1371078_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388203_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1370429_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388203_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1388071_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1388071_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1369110_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1371267_at - -
          Rat Expression Set 230 1371111_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371210_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1371210_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1369110_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1371171_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371111_at - -
          Rat Expression Set 230 1370428_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1388202_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833969 - -
          Rat Genome U34 Set AF074608mRNA_f_at - -
          Rat Genome U34 Set AF074609mRNA_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M10094_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M11071_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M64795_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231375_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232284_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232284_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M10094_at - -
          Rat Genome U34 Set M64795_i_at - -
          Rat Genome U34 Set L40362_f_at - -
          Rat Genome U34 Set X67504_at - -
          Rat Genome U34 Set M31018_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M31038_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945159_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233121_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103500_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103500_i_at - -
          Rat Genome U34 Set H33922_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071237_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21190451 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline