Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03062169_m1
          See other AGBL4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Agbl4
          Gene Name:
          ATP/GTP binding protein-like 4
          Gene Aliases:
          RGD1559973, RGD1564161
          Chromosome Location:
          Chr.5: 130286393 - 130305884 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03062169_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Agbl4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100981.1 NP_001094451.1 2 - 3 259 87
          GenBank mRNA AY387075.1 - 2 - 3 259 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001201.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P472919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174180 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P472919 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P472919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P472919 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P472919 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P22649 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10870978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10870975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10870976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10870977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10870974 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008189.rn.1 TC0500001201.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008188.rn.1 TC0500001201.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008191.rn.1 TC0500001201.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008192.rn.1 TC0500001201.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008193.rn.1 TC0500001201.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10870974 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline