Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03416069_s1
          See other LOC100125362 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC100125362
          Gene Name:
          hypothetical protein LOC100125362
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 57248620 - 57255263 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03416069_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC100125362
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001103354.2 NP_001096824.1 2 802 125
          XM_006243064.2 XP_006243126.1 2 1092 125
          XM_008766199.1 XP_008764421.1 2 952 125
          GenBank mRNA BC092621.1 - 1 648 7313228 125

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P995504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76538 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P995504 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P995504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P995504 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10917364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10917365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10917363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10917362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10917361 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385954_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385954_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385955_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385955_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800020516.rn.1 TC0800002551.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800020524.rn.1 TC0800002551.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800020518.rn.1 TC0800002551.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800020517.rn.1 TC0800002551.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800020520.rn.1 TC0800002551.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385955_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385954_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385954_at - -
          Rat Expression Set 230 1385955_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10917361 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029023_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22111276 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline