Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03417709_sH
          See other MCPT10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mcpt10
          Gene Name:
          mast cell protease 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 34622126 - 34625141 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03417709_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mcpt10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017146.1 NP_058842.1 148 78
          GenBank mRNA X68657.1 - 148 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001735.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Protease 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease serine protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          immune response
          protein processing
          serine-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P153273 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P153273 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P153273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P153273 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700293874 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700293874 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10784004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10780564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10780585 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368501_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371164_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368501_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371164_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371164_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371164_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011431.rn.1 TC1500001735.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011434.rn.1 TC1500001735.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011433.rn.1 TC1500001735.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011432.rn.1 TC1500001735.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500011430.rn.1 TC1500001735.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371164_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368501_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1371164_at - -
          Rat Expression Set 230 1368501_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10780585 - -
          Rat Genome U34 Set U67911_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U67913_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22120778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357228 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline