Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03648281_m1
          See other CERS3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cers3
          Gene Name:
          ceramide synthase 3
          Gene Aliases:
          Lass3, RGD1564356
          Chromosome Location:
          Chr.1: 127706618 - 127781041 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn03648281_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cers3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001127561.1 NP_001121033.1 633 64
          GenBank mRNA BC160913.1 - 633 7457160 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001700.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sphingolipid biosynthetic process
          keratinocyte differentiation
          ceramide biosynthetic process
          DNA binding
          sphingosine N-acyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P105947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169334 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P105947 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P105947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P105947 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10707848 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013685.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013677.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013680.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013682.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013676.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013674.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013681.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013684.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013675.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013686.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013683.rn.1 TC0100001700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363051 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline