Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04219635_m1
          See other CDK5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdk5
          Gene Name:
          cyclin-dependent kinase 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 7282945 - 7287427 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04219635_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdk5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080885.1 NP_543161.1 5 - 6 402 95
          GenBank mRNA L02121.1 - 5 - 6 402 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000110.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdk5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          synaptic transmission, dopaminergic
          protein phosphorylation
          intracellular protein transport
          exocytosis
          nucleocytoplasmic transport
          apoptotic process
          cell-matrix adhesion
          axonogenesis
          synapse assembly
          central nervous system development
          skeletal muscle tissue development
          motor neuron axon guidance
          associative learning
          visual learning
          response to wounding
          Schwann cell development
          phosphorylation
          cell migration
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          sensory perception of pain
          telencephalon development
          cerebellum development
          cerebellar cortex development
          cerebellar cortex formation
          hippocampus development
          layer formation in cerebral cortex
          central nervous system neuron development
          cerebral cortex development
          corpus callosum development
          neuron differentiation
          regulation of cell migration
          negative regulation of axon extension
          cortical actin cytoskeleton organization
          forebrain development
          neuron projection development
          negative regulation of protein ubiquitination
          negative regulation of synaptic plasticity
          positive regulation of protein binding
          receptor catabolic process
          serine phosphorylation of STAT3 protein
          synaptic transmission, glutamatergic
          protein localization to synapse
          response to cocaine
          receptor clustering
          positive regulation of neuron apoptotic process
          regulated exocytosis
          negative regulation of cell cycle
          positive regulation of protein kinase activity
          negative regulation of proteolysis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          protein autophosphorylation
          negative regulation of protein export from nucleus
          behavioral response to cocaine
          regulation of synaptic plasticity
          synaptic vesicle endocytosis
          rhythmic process
          axon extension
          oligodendrocyte differentiation
          neuron projection morphogenesis
          dendrite morphogenesis
          cell division
          neuron apoptotic process
          regulation of postsynaptic membrane potential
          excitatory postsynaptic potential
          regulation of dendritic spine morphogenesis
          calcium ion import
          positive regulation of protein targeting to membrane
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of receptor activity
          p53 binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          ErbB-2 class receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          cytoskeletal protein binding
          kinase activity
          protein kinase binding
          acetylcholine receptor activator activity
          ErbB-3 class receptor binding
          ephrin receptor binding
          tau-protein kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P294687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24148 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294687 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P294687 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P294687 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700819107 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40372 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700819107 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10852907 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368088_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368088_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368088_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368088_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400000794.rn.1 TC0400000110.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368088_at - -
          Rat Expression Set 230 1368088_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10852907 - -
          Rat Genome U34 Set L02121_at - -
          Rat Genome U34 Set L02121_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22021208 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364498 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68779 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline