Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04223942_s1
          See other PRSS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prss1
          Gene Name:
          protease, serine, 1 (trypsin 1)
          Gene Aliases:
          PTRYI, RATPTRYI, Try1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 70776046 - 70779249 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04223942_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prss1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012635.1 NP_036767.1 5 745 78
          GenBank mRNA FQ226369.1 - 5 746 78
          FQ227841.1 - 5 746 78
          FQ233648.1 - 5 746 78
          V01273.1 - 5 745 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prss1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          response to nutrient
          digestion
          response to organic substance
          response to caffeine
          response to nicotine
          serine-type endopeptidase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497107 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11496 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11496 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11496 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702202940 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702199422 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24698 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702199422 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702202940 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10854936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10854942 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380183_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369030_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380183_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369030_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369030_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369030_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400005427.rn.1 TC0400000738.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400005426.rn.1 TC0400000738.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369030_at - -
          Rat Expression Set 230 1369030_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380183_at - -
          Rat Expression Set 230 1380183_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854936 - -
          Rat Genome U34 Set J00778_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369322 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61129 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline