Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn04244809_m1
See other BSX GE Assays ›
Gene Symbol:
Bsx
Gene Name:
brain specific homeobox
Gene Aliases:
RGD1565120
Chromosome Location:
Chr.8: 45061670 - 45065430 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn04244809_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Bsx
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001191995.1
NP_001178924.1
1 - 2
310
67
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000509.rn.1
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Recommended Assay
Rattus norvegicus
Inventoried
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
homeodomain transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transcription from RNA polymerase II promoter
locomotory behavior
eating behavior
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
mammary gland involution
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
sequence-specific DNA binding
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_64_P034234
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P034234
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P034234
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_64_P034234
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_44_P133572
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0800003170.rn.1
TC0800000509.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0800003169.rn.1
TC0800000509.rn.1
RTA TC
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip
ILMN_1374389
-
-
RatRef-12 Expression BeadChip
ILMN_57949
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline