Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04341361_m1
          See other CTSL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ctsl
          Gene Name:
          cathepsin L
          Gene Aliases:
          CATHL, CatL, Ctsl1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 1873105 - 1879266 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04341361_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ctsl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013156.2 NP_037288.1 7 - 8 977 92
          GenBank mRNA AB630323.1 - 6 - 7 918 92
          BC063175.1 - 7 - 8 992 6918389 92
          FQ209613.1 - 7 - 8 989 92
          FQ218649.1 - 7 - 8 986 92
          FQ228725.1 - 7 - 8 988 92
          FQ228844.1 - 7 - 8 988 92
          Y00697.1 - 7 - 8 981 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001189.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ctsl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adaptive immune response
          proteolysis
          cell communication
          spermatogenesis
          male gonad development
          cellular response to starvation
          response to glucose
          multicellular organism aging
          negative regulation of keratinocyte proliferation
          response to organic cyclic compound
          protein processing
          protein autoprocessing
          nerve development
          collagen catabolic process
          hair follicle morphogenesis
          response to gonadotropin
          decidualization
          autophagic cell death
          response to glucocorticoid
          proteolysis involved in cellular protein catabolic process
          Sertoli cell differentiation
          epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          cellular response to thyroid hormone stimulus
          regulation of actin cytoskeleton reorganization
          fibronectin binding
          aminopeptidase activity
          cysteine-type endopeptidase activity
          collagen binding
          cysteine-type peptidase activity
          cysteine-type carboxypeptidase activity
          kininogen binding
          protein complex binding
          peptide binding
          histone binding
          proteoglycan binding
          serpin family protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170798 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11739 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11739 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P109600 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11739 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700604202 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73760 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700604202 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10793458 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370244_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370245_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370245_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370244_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370244_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370244_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700008229.rn.1 TC1700001189.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700008230.rn.1 TC1700001189.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370245_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370244_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370245_at - -
          Rat Expression Set 230 1370244_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793458 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176595_s_at - -
          Rat Genome U34 Set S85184_at - -
          Rat Genome U34 Set S85184_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21575136 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351117 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65206 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline