Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04342827_g1
          See other CPSF4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cpsf4
          Gene Name:
          cleavage and polyadenylation specific factor 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 11199893 - 11215684 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04342827_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cpsf4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012351.2 NP_001012351.1 8 1319 102
          XM_006248869.2 XP_006248931.1 8 1434 102
          XM_006248870.2 XP_006248932.1 8 1359 102
          GenBank mRNA BC089824.1 - 8 1321 7309116 102
          Y17326.1 - 8 971 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001080.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cpsf4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA processing
          nucleic acid binding
          RNA binding
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P496483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26172 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P496483 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P496483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P496483 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P496483 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75483 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56510 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10756608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10760173 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398878_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398878_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398878_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398878_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200009160.rn.1 TC1200001080.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398878_at - -
          Rat Expression Set 230 1398878_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760173 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799667_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21146329 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline