Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn06385174_g1
          See other SLMAP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slmap
          Gene Name:
          sarcolemma associated protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 2112271 - 2227327 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn06385174_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slmap
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006252541.2 XP_006252603.1 23 4306 169
          XM_006252543.2 XP_006252605.1 22 4255 169
          XM_006252544.2 XP_006252606.1 22 4255 169
          XM_006252545.2 XP_006252607.1 22 4243 169
          XM_006252548.2 XP_006252610.1 21 4192 169
          XM_006252549.2 XP_006252611.1 21 4192 169
          XM_006252550.2 XP_006252612.1 22 4183 169
          XM_006252551.2 XP_006252613.1 20 4141 169
          XM_006252553.2 XP_006252615.1 20 5074 169
          XM_008770981.1 XP_008769203.1 20 3885 169
          GenBank mRNA BC168941.1 - 20 5005 7104670 169
          FQ217977.1 - 11 2739 169

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P365765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48871 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P365765 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P365765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P365765 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P365765 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75650 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104526 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42295 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55558 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10789747 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372489_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372489_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372489_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372489_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008095.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008107.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008106.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008121.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008110.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008099.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008088.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008113.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008122.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008096.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008109.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008087.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008094.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008108.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008092.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008097.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008118.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008111.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008093.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008100.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008102.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008124.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008114.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600008120.rn.1 TC1600001106.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372489_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372489_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789747 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172498_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359548 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0