Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn07313584_m1
          See other RSAD2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rsad2
          Gene Name:
          radical S-adenosyl methionine domain containing 2
          Gene Aliases:
          Best5, Vig1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 45655947 - 45669083 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn07313584_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rsad2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138881.1 NP_620236.1 5 - 6 914 69
          GenBank mRNA Y07704.1 - 5 - 6 914 69

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Rattus norvegicus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rsad2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          metabolic process
          response to virus
          regulation of ossification
          positive regulation of toll-like receptor 7 signaling pathway
          positive regulation of toll-like receptor 9 signaling pathway
          CD4-positive, alpha-beta T cell activation
          CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          negative regulation of viral genome replication
          innate immune response
          negative regulation of protein secretion
          defense response to virus
          positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production
          molecular_function
          catalytic activity
          protein self-association
          metal ion binding
          4 iron, 4 sulfur cluster binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P114193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136156 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P114193 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P114193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P114193 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P370190 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P196172 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701593640 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75728 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30447 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701593640 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889404 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889403 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889401 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889400 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889405 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889402 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10889399 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370913_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370913_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370913_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370913_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016115.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016118.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016114.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016117.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016119.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016116.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016113.rn.1 TC0600002228.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370913_at - -
          Rat Expression Set 230 1370913_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889399 - -
          Rat Genome U34 Set Y07704_at - -
          Rat Genome U34 Set Y07704_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178945_i_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0