Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn07364328_m1
          See other NPM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Npm1
          Gene Name:
          nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin)
          Gene Aliases:
          B23NP
          Chromosome Location:
          Chr.10: 18080949 - 18091063 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn07364328_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Npm1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008767546.1 XP_008765768.1 9 - 10 978 108
          GenBank mRNA FQ219954.1 - 6 - 7 509 108
          FQ220258.1 - 6 - 7 509 108
          FQ220535.1 - 6 - 7 509 108
          FQ229552.1 - 6 - 7 509 108
          FQ230103.1 - 6 - 7 509 108
          FQ231073.1 - 6 - 7 509 108
          FQ233299.1 - 6 - 7 510 108
          J04943.1 - 9 - 10 847 108

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ribosomal large subunit export from nucleus
          ribosomal small subunit export from nucleus
          DNA repair
          nucleosome assembly
          rRNA export from nucleus
          cell volume homeostasis
          nucleocytoplasmic transport
          centrosome cycle
          cell aging
          protein localization
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of centrosome duplication
          positive regulation of centrosome duplication
          negative regulation of centrosome duplication
          cell growth
          positive regulation of cellular biosynthetic process
          protein destabilization
          regulation of endodeoxyribonuclease activity
          ribosomal large subunit biogenesis
          ribosomal small subunit biogenesis
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of catalytic activity
          regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          regulation of neuron apoptotic process
          negative regulation of protein kinase activity by regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of translation
          positive regulation of DNA replication
          positive regulation of protein kinase activity
          regulation of centriole replication
          negative regulation of mRNA splicing, via spliceosome
          positive regulation of DNA metabolic process
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein oligomerization
          protein homooligomerization
          regulation of cell cycle
          regulation of endoribonuclease activity
          regulation of eIF2 alpha phosphorylation by dsRNA
          DNA binding
          transcription coactivator activity
          RNA binding
          protein kinase inhibitor activity
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          rRNA binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          Tat protein binding
          histone binding
          protein homodimerization activity
          ribosomal large subunit binding
          ribosomal small subunit binding
          poly(A) RNA binding
          protein heterodimerization activity
          NF-kappaB binding
          unfolded protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline