Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C_102058718_10
          See other LINC01570 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs78389280
          Gene
          LINC01570 RBFOX1
          Gene Name
          long intergenic non-protein coding RNA 1570
          RNA binding protein, fox-1 homolog 1
          Set Membership:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 5610280 - 5610280 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          G/C, Transversion substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          CTACTTGTTGAAAGACTAGTGAGCA[G/C]CTGCTGTACACTCGCTATGTACTAG

          Assay ID C_102058718_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 605104

          Literature Links:

          LINC01570 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          C (0.17)
          (0.83)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU) - Not Available
          EAS
          C (0.38)
          (0.62)
          African American - Not Available YRI (Yoruba) - Not Available
          SAS
          C (0.20)
          (0.80)
          Chinese - Not Available CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR
          C (0.03)
          (0.97)
          Japanese - Not Available JPT (Japanese) - Not Available
          EUR
          C (0.08)
          (0.92)
          AMR
          C (0.26)
          (0.74)
          LINC01570 - long intergenic non-protein coding RNA 1570
          There are no transcripts associated with this gene.
          RBFOX1 - RNA binding protein, fox-1 homolog 1
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001142333.1 Intron NP_001135805.1
          NM_001142334.1 Intron NP_001135806.1
          NM_001308117.1 Intron NP_001295046.1
          NM_018723.3 Intron NP_061193.2
          NM_145891.2 Intron NP_665898.1
          NM_145892.2 Intron NP_665899.1
          NM_145893.2 Intron NP_665900.1
          XM_005255386.3 Intron XP_005255443.1
          XM_005255387.3 Intron XP_005255444.1
          XM_005255388.4 Intron XP_005255445.1
          XM_005255390.3 Intron XP_005255447.1
          XM_005255391.3 Intron XP_005255448.1
          XM_005255394.4 Intron XP_005255451.1
          XM_011522546.2 Intron XP_011520848.1
          XM_011522547.2 Intron XP_011520849.1
          XM_011522548.2 Intron XP_011520850.1
          XM_017023318.1 Intron XP_016878807.1
          XM_017023319.1 Intron XP_016878808.1
          XM_017023320.1 Intron XP_016878809.1
          XM_017023321.1 Intron XP_016878810.1
          XM_017023322.1 Intron XP_016878811.1
          XM_017023323.1 Intron XP_016878812.1
          XM_017023324.1 Intron XP_016878813.1
          XM_017023325.1 Intron XP_016878814.1
          XM_017023326.1 Intron XP_016878815.1
          XM_017023327.1 Intron XP_016878816.1
          XM_017023328.1 Intron XP_016878817.1
          XM_017023329.1 Intron XP_016878818.1
          XM_017023330.1 Intron XP_016878819.1
          XM_017023331.1 Intron XP_016878820.1
          XM_017023332.1 Intron XP_016878821.1
          XM_017023333.1 Intron XP_016878822.1
          XM_017023334.1 Intron XP_016878823.1
          XM_017023335.1 Intron XP_016878824.1
          XM_017023336.1 Intron XP_016878825.1
          XM_017023337.1 Intron XP_016878826.1
          XM_017023338.1 Intron XP_016878827.1
          XM_017023339.1 Intron XP_016878828.1
          XM_017023340.1 Intron XP_016878829.1
          XM_017023341.1 Intron XP_016878830.1
          XM_017023342.1 Intron XP_016878831.1
          XM_017023343.1 Intron XP_016878832.1

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein RNA processing factor RNA splicing factor nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of alternative mRNA splicing, via spliceosome
          mRNA processing
          nervous system development
          RNA splicing
          RNA transport
          nucleotide binding
          RNA binding
          mRNA binding
          protein binding
          protein C-terminus binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline