Mezcla maestra de genotipado TaqMan™
Applied Biosystems™

Mezcla maestra de genotipado TaqMan™

**********************Producto alternativo: pruebe la mezcla maestra TaqPath ProAmp, nuestra mezcla maestra de mayor rendimiento y más reciente para la identificaciónMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
43713531 x 1 mL
43713551 x 10 mL
43816562 x 10 mL
43713571 x 50 mL
43816572 x 50 mL
Número de catálogo 4371353
Precio (MXN)
2,759.46
Each
Cantidad:
1 x 1 mL
Precio (MXN)
2,759.46
Each
**********************
Producto alternativo: pruebe la mezcla maestra TaqPath ProAmp, nuestra mezcla maestra de mayor rendimiento y más reciente para la identificación de genotipos y la variación del número de copias para obtener resultados precisos, incluso en muestras que contienen inhibidores de PCR. Con la mezcla maestra TaqPath ProAmp, hemos tomado lo mejor de la mezcla maestra de genotipado TaqMan y hemos añadido capacidades adicionales para sus experimentos de genotipado y variación de número de copias.

**************
™ La mezcla maestra de genotipado TaqMan está optimizada para la detección de fluorescencia de punto final en aplicaciones de genotipado de SNP.

• Distintos grupos y altas tasas de identificación para discriminación alélica inequívoca
• Validado con ensayos de genotipado TaqMan™ SNP
• Excelente estabilidad anterior y posterior a la PCR para configuración y análisis de alto rendimiento

Se puede utilizar para diversas aplicaciones de genotipado, como las siguientes:

• Estudios de genes candidatos
• Validación de fármacos objetivo
• Estudios de asociación de enfermedades
• Genética de poblaciones
• Mapeo de enlaces
• Aplicaciones agrícolas

El tamaño de reacción se basa en un volumen de reacción de 50 μl; consulte más abajo para ver otros tamaños de reacción.

Rendimiento excepcional de una mezcla optimizada (2X)
Las asignaciones de genotipo exacto se originan en la unión preferencial de la sonda específica del alelo al objetivo coincidente. La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ permite la unión específica de la sonda para lograr una excepcional resolución de grupo. Entre otras características clave incluye:

• ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura): enzima de inicio en caliente automático diseñada para mantenerse activa durante el ciclo térmico e inactiva a temperatura ambiente para facilitar la preparación de reacciones.
• Los componentes optimizados de la mezcla proporcionan una extraordinaria especificidad para la discriminación entre alelos
• Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ patentado para una mayor precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
• Única condición del ciclo térmico para obtener resultados uniformes con ensayos TaqMan™

Validada con ensayos e instrumentos de genotipado TaqMan™
La mezcla maestra de genotipado TaqMan™ se ha probado en todos los tipos de ensayos de genotipado SNP TaqMan™: Ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™, ensayos de genotipado SNP TaqMan™ y ensayos de genotipado SNP TaqMan™ personalizados. Además, la mezcla maestra se valida con los termocicladores y los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™

Configuración y análisis de alto rendimiento
La combinación de varios termocicladores de bajo costo para PCR y un solo instrumento de PCR en tiempo real para la discriminación alélica permite gestionar el genotipado de SNP de alto rendimiento. La mezcla maestra de identificación de genotipos TaqMan™ mejora aún más la configuración y el análisis de alto rendimiento con una excelente estabilidad a temperatura ambiente tanto antes como después de la PCR. Esto proporciona la flexibilidad necesaria para procesar experimentos prolongados, desatendidos durante la noche o durante el fin de semana.

Discriminación fiable con objetivos complejos
Las limitaciones de diseño de Amplicon dificultan la detección de SNP, especialmente cuando los objetivos contienen muchas regiones ricas en GC o AT. Los componentes optimizados de la mezcla maestra de genotipado TaqMan™ generan agrupaciones estrechas y bien separadas, así como una nomenclatura alélica más precisa en comparación con otras mezclas, incluso para objetivos complejos

Referencia de calidad en el sector
Para cada lote de la mezcla maestra de genotipado TaqMan™, se realizan extensas pruebas analíticas y funcionales, como un ensayo de genotipado SNP TaqMan™ y un ensayo de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™ Los resultados se han reunido en un certificado de análisis informativo, que es accesible a través del sitio web de Applied Biosystems™ (busque «Certificado de análisis»).

Número de reacciones de genotipado en una reacción dada Tamaño:

4371355, mezcla maestra de genotipado TaqMan™, paquete de uno (1 x 10 ml)
• 50 μl Reacciones: 400
• Reacciones de 20 μl: 1000
• Reacciones de 10 μl: 2.000
• Reacciones de 5 μl: 4000

4381656, mezcla maestra de genotipado TaqMan™, paquete de dos (2 x 10 ml)
• 50 μl Reacciones: 800
• Reacciones de 20 μl: 2.000
• Reacciones de 10 μl: 4.000
• Reacciones de 5 μl: 8000

4371357, mezcla maestra de genotipado TaqMan™, (1 x 50 ml)
• 50 μl Reacciones: 2000
• Reacciones de 20 μl: 5.000
• Reacciones de 10 μl: 10.000
• Reacciones de 5 μl: 20000

4381657, mezcla maestra de genotipado TaqMan™, (2 x 50 ml)
• 50 μl Reacciones: 4000
• Reacciones de 20 μl: 10.000
• Reacciones de 10 μl: 20.000
• Reacciones de 5 μl: 40 000

Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)2 X
Para utilizar con (equipo)Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
Objetivo de genotipadoNúmero de copias variantes, SNP (desconocido o numerosos), enzimas metabolizadoras de fármacos, SNP (conocido)
Colorante de referencia pasivaROX (premezclado)
PolimerasaADN polimerasa AmpliTaq Gold
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoMezcla maestra de genotipado
Grado de pureza o calidadUP (ultrapura)
Cantidad1 x 1 mL
Tipo de muestraADN (genómico)
TécnicaIdentificación de genotipos de SNP (basada en PCR en tiempo real), CNV (variación del número de copia)
Volumen1 mL
Concentración2X
Método de detecciónSonda de cebado
Para utilizar con (aplicación)Genotipado
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla está optimizada para el genotipado de SNP mediante sondas TaqMan™ y contiene ADN polimerasa UP (ultrapura) AmpliTaq Gold™, dNTPs sin dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de la mezcla optimizados. Este paquete contiene un tubo de 1 ml, suficiente para 40 reacciones con un volumen total de 50 µl.

Almacenamiento: Almacenar a entre 2 y 8 °C

La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).

Preguntas frecuentes

What master mix can I use with the TaqMan SNP Genotyping Assays?

We recommend using either the TaqPath ProAmp Master Mix or the TaqMan Genotyping Master Mix. The TaqMan Genotyping Master Mix has the advantage of proven performance with up to 3 days of pre- and post-PCR stability, allowing you to set up plates ahead of time or read the plates later (see the data here, https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/cms_039236.pdf) while the TaqPath ProAmp Master Mix can handle samples that may have inhibitors present.

What can I do to improve the sensitivity of my qPCR assay?

If you are targeting a low-abundance gene, you may have trouble getting Ct values in a good, reliable range (Ct > 32). To increase the sensitivity of the assay, you may want to consider the following:

- Increase the amount of RNA input into your reverse transcription reaction, if possible
- Increase the amount of cDNA in your qPCR reaction (20% by volume max)
- Try a different reverse transcription kit, such as our SuperScript VILO Master Mix, for the highest cDNA yield possible
- Consider trying a one-step or Cells-to-CT type workflow (depending on your sample type)

How do I set the baseline for my qPCR experiment?

Most times your instrument software can automatically set a proper baseline for your data. Check out our short video, Understanding Baselines, for more information on how to set them (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5BjFAJHW-bE).

How do I set the threshold for my qPCR experiment?

In most cases your instrument software can automatically set a proper threshold for your data. Check out our short video, Understanding Thresholds, for more information on how to set them (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H_xsuRQIM9M).

I am not getting any amplification with my TaqMan Assay or SYBR Green primer set. What is causing this?

There could be several reasons for no amplification from an assay or primer set. Please see these examples and suggested solutions in our Real-Time Troubleshooting Tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/real-time-pcr-troubleshooting-tool/gene-expression-quantitation-troubleshooting/no-amplification.html) for more details.