Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C_104302426_10
          See other UNC79 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs80334229
          Gene
          UNC79
          Gene Name
          unc-79 homolog (C. elegans)
          Set Membership:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 93445969 - 93445969 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          G/T, Transversion substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          TCTTTTTATATCTATAGAATTTGTT[G/T]CTATGTTCCTCTTTTATTTCTGATA

          Assay ID C_104302426_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 616884

          Literature Links:

          UNC79 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          T (0.04)
          (0.96)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU) - Not Available
          EAS
          T (0.00)
          (1.00)
          African American - Not Available YRI (Yoruba) - Not Available
          SAS
          T (0.00)
          (1.00)
          Chinese - Not Available CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR
          T (0.14)
          (0.86)
          Japanese - Not Available JPT (Japanese) - Not Available
          EUR
          T (0.00)
          (1.00)
          AMR
          T (0.01)
          (0.99)
          UNC79 - unc-79 homolog (C. elegans)
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_020818.3 Intron NP_065869.3
          XM_011537018.2 Intron XP_011535320.1
          XM_011537020.2 Intron XP_011535322.1
          XM_011537021.2 Intron XP_011535323.1
          XM_011537022.2 Intron XP_011535324.1
          XM_011537023.2 Intron XP_011535325.1
          XM_011537024.2 Intron XP_011535326.1
          XM_011537025.2 Intron XP_011535327.1
          XM_011537026.2 Intron XP_011535328.1
          XM_011537027.2 Intron XP_011535329.1
          XM_011537028.2 Intron XP_011535330.1
          XM_011537029.2 Intron XP_011535331.1
          XM_017021506.1 Intron XP_016876995.1
          XM_017021507.1 Intron XP_016876996.1
          XM_017021508.1 Intron XP_016876997.1
          XM_017021509.1 Intron XP_016876998.1
          XM_017021510.1 Intron XP_016876999.1
          XM_017021511.1 Intron XP_016877000.1
          XM_017021512.1 Intron XP_016877001.1
          XM_017021513.1 Intron XP_016877002.1
          XM_017021514.1 Intron XP_016877003.1
          XM_017021515.1 Intron XP_016877004.1
          XM_017021516.1 Intron XP_016877005.1
          XM_017021517.1 Intron XP_016877006.1
          XM_017021518.1 Intron XP_016877007.1
          XM_017021519.1 Intron XP_016877008.1
          XM_017021520.1 Intron XP_016877009.1

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          ion transmembrane transport
          multicellular organism growth
          behavioral response to ethanol

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline