Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C_315298198_10
          See other KCNMA1 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs746077570
          Gene
          KCNMA1
          Gene Name
          potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1
          Set Membership:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 77274732 - 77274732 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          C/T, Transition substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          CATCCCAGAGACACAGAAGGGAGGG[C/T]GGTTTACAGCCTTCTGGAGAATGTA

          Assay ID C_315298198_10
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351379
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 600150

          Literature Links:

          KCNMA1 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global - Not Available Caucasian - Not Available CEPH (CEU) - Not Available
          EAS - Not Available African American - Not Available YRI (Yoruba) - Not Available
          SAS - Not Available Chinese - Not Available CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR - Not Available Japanese - Not Available JPT (Japanese) - Not Available
          EUR - Not Available
          AMR - Not Available
          KCNMA1 - potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001014797.2 Intron NP_001014797.1
          NM_001161352.1 Intron NP_001154824.1
          NM_001161353.1 Intron NP_001154825.1
          NM_001271518.1 Intron NP_001258447.1
          NM_001271519.1 Intron NP_001258448.1
          NM_001271520.1 Intron NP_001258449.1
          NM_001271521.1 Intron NP_001258450.1
          NM_001271522.1 Intron NP_001258451.1
          NM_001322829.1 Intron NP_001309758.1
          NM_001322830.1 Intron NP_001309759.1
          NM_001322832.1 Intron NP_001309761.1
          NM_001322835.1 Intron NP_001309764.1
          NM_001322836.1 Intron NP_001309765.1
          NM_001322837.1 Intron NP_001309766.1
          NM_001322838.1 Intron NP_001309767.1
          NM_001322839.1 Intron NP_001309768.1
          NM_002247.3 Intron NP_002238.2
          XM_005269776.3 Intron XP_005269833.1
          XM_005269778.1 Intron XP_005269835.1
          XM_005269781.2 Intron XP_005269838.1
          XM_005269787.3 Intron XP_005269844.1
          XM_005269789.2 Intron XP_005269846.1
          XM_005269792.2 Intron XP_005269849.1
          XM_005269796.2 Intron XP_005269853.1
          XM_006717826.2 Intron XP_006717889.1
          XM_011539773.1 Intron XP_011538075.1
          XM_011539774.1 Intron XP_011538076.1
          XM_011539775.1 Intron XP_011538077.1
          XM_011539776.1 Intron XP_011538078.1
          XM_011539777.1 Intron XP_011538079.1
          XM_011539778.2 Intron XP_011538080.1
          XM_011539779.1 Intron XP_011538081.1
          XM_011539780.1 Intron XP_011538082.1
          XM_011539781.2 Intron XP_011538083.1
          XM_011539782.2 Intron XP_011538084.1
          XM_011539783.1 Intron XP_011538085.1
          XM_011539784.1 Intron XP_011538086.1
          XM_011539785.1 Intron XP_011538087.1
          XM_017016207.1 Intron XP_016871696.1
          XM_017016208.1 Intron XP_016871697.1
          XM_017016209.1 Intron XP_016871698.1
          XM_017016210.1 Intron XP_016871699.1
          XM_017016211.1 Intron XP_016871700.1
          XM_017016212.1 Intron XP_016871701.1
          XM_017016213.1 Intron XP_016871702.1
          XM_017016214.1 Intron XP_016871703.1
          XM_017016215.1 Intron XP_016871704.1
          XM_017016216.1 Intron XP_016871705.1
          XM_017016217.1 Intron XP_016871706.1
          XM_017016218.1 Intron XP_016871707.1
          XM_017016219.1 Intron XP_016871708.1
          XM_017016220.1 Intron XP_016871709.1
          XM_017016221.1 Intron XP_016871710.1
          XM_017016222.1 Intron XP_016871711.1
          XM_017016223.1 Intron XP_016871712.1

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          potassium ion transport
          response to osmotic stress
          cellular potassium ion homeostasis
          response to carbon monoxide
          regulation of ion transmembrane transport
          regulation of membrane potential
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of cell volume
          response to calcium ion
          micturition
          smooth muscle contraction involved in micturition
          potassium ion transmembrane transport
          actin binding
          voltage-gated potassium channel activity
          protein binding
          calcium-activated potassium channel activity
          metal ion binding
          large conductance calcium-activated potassium channel activity

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline