Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C__30566259_10
          See other RBFOX1 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs9989428
          Gene
          RBFOX1
          Gene Name
          RNA binding protein, fox-1 homolog 1
          Set Membership:
          > HapMap
          Chromosome Location:
          Chr.16: 5741540 - 5741540 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          G/T, Transversion substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          TTTGAGTGATTTAGAATATCAAGTT[G/T]GTATGATTTTTAATCATTAAAGGAG

          Assay ID C__30566259_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 605104

          Literature Links:

          RBFOX1 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global - Not Available Caucasian - Not Available CEPH (CEU) - Not Available
          EAS - Not Available African American - Not Available YRI (Yoruba)
          T (0.08)
          (0.92)
          SAS - Not Available Chinese - Not Available CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR - Not Available Japanese - Not Available JPT (Japanese) - Not Available
          EUR - Not Available
          AMR - Not Available
          RBFOX1 - RNA binding protein, fox-1 homolog 1
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001142333.1 Intron NP_001135805.1
          NM_001142334.1 Intron NP_001135806.1
          NM_001308117.1 Intron NP_001295046.1
          NM_018723.3 Intron NP_061193.2
          NM_145891.2 Intron NP_665898.1
          NM_145892.2 Intron NP_665899.1
          NM_145893.2 Intron NP_665900.1
          XM_005255386.3 Intron XP_005255443.1
          XM_005255387.3 Intron XP_005255444.1
          XM_005255388.4 Intron XP_005255445.1
          XM_005255390.3 Intron XP_005255447.1
          XM_005255391.3 Intron XP_005255448.1
          XM_005255394.4 Intron XP_005255451.1
          XM_011522546.2 Intron XP_011520848.1
          XM_011522547.2 Intron XP_011520849.1
          XM_011522548.2 Intron XP_011520850.1
          XM_017023318.1 Intron XP_016878807.1
          XM_017023319.1 Intron XP_016878808.1
          XM_017023320.1 Intron XP_016878809.1
          XM_017023321.1 Intron XP_016878810.1
          XM_017023322.1 Intron XP_016878811.1
          XM_017023323.1 Intron XP_016878812.1
          XM_017023324.1 Intron XP_016878813.1
          XM_017023325.1 Intron XP_016878814.1
          XM_017023326.1 Intron XP_016878815.1
          XM_017023327.1 Intron XP_016878816.1
          XM_017023328.1 Intron XP_016878817.1
          XM_017023329.1 Intron XP_016878818.1
          XM_017023330.1 Intron XP_016878819.1
          XM_017023331.1 Intron XP_016878820.1
          XM_017023332.1 Intron XP_016878821.1
          XM_017023333.1 Intron XP_016878822.1
          XM_017023334.1 Intron XP_016878823.1
          XM_017023335.1 Intron XP_016878824.1
          XM_017023336.1 Intron XP_016878825.1
          XM_017023337.1 Intron XP_016878826.1
          XM_017023338.1 Intron XP_016878827.1
          XM_017023339.1 Intron XP_016878828.1
          XM_017023340.1 Intron XP_016878829.1
          XM_017023341.1 Intron XP_016878830.1
          XM_017023342.1 Intron XP_016878831.1
          XM_017023343.1 Intron XP_016878832.1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          HapMap

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein RNA processing factor RNA splicing factor nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of alternative mRNA splicing, via spliceosome
          mRNA processing
          nervous system development
          RNA splicing
          RNA transport
          nucleotide binding
          RNA binding
          mRNA binding
          protein binding
          protein C-terminus binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline