Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C__34816116_20
          See other CYP2D6 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs28371725
          Gene
          CYP2D6 LOC102723722 NDUFA6-AS1
          Gene Name
          cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6
          uncharacterized LOC102723722
          NDUFA6 antisense RNA 1 (head to head)
          Set Membership:
          > DME > Validated > Inventoried
          Chromosome Location:
          Chr.22: 42127803 - 42127803 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          C/T, Transition substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          TTCATGGGCCCCCGCCTGTACCCTT[C/T]CTCCCTCGGCCCCTGCACTGTTTCC

          Assay ID C__34816116_20
          Size VIC-FAM | 150 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # 4362691
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 124030

          Literature Links:

          CYP2D6 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          CYP2D6*2M,g.2988G>A CYP2D6*41,g.2988G>A CYP2D6*41A,g.2988G>A

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          A (0.06)
          (0.94)
          Caucasian
          T (0.11)
          (0.89)
          CEPH (CEU) - Not Available
          EAS
          A (0.04)
          (0.96)
          African American
          T (0.04)
          (0.96)
          YRI (Yoruba) - Not Available
          SAS
          A (0.12)
          (0.88)
          Japanese
          T (0.00)
          (1.00)
          CHB (Han Chinese) - Not Available
          AFR
          A (0.02)
          (0.98)
          Chinese
          T (0.02)
          (0.98)
          JPT (Japanese) - Not Available
          EUR
          A (0.09)
          (0.91)
          AMR
          A (0.06)
          (0.94)
          CYP2D6 - cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_000106.5 Intron NP_000097.3
          NM_001025161.2 Intron NP_001020332.2
          XM_011529966.2 Intron XP_011528268.1
          XM_011529968.2 Intron XP_011528270.1
          XM_011529970.2 Intron XP_011528272.1
          XM_011529972.2 Intron XP_011528274.1
          LOC102723722 - uncharacterized LOC102723722
          There are no transcripts associated with this gene.
          NDUFA6-AS1 - NDUFA6 antisense RNA 1 (head to head)
          There are no transcripts associated with this gene.

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          The CYP2D6 gene exhibits copy number variation. Individuals may carry deletion alleles or extra copies of CYP2D6. CYP2D6 SNP genotyping assays run on samples lacking CYP2D6 genes will not amplify, homozygous samples having 1 or more gene copies typically cluster together, and heterozygous samples with more than 2 copies may run between the 2 copy heterozygous and homozygous genotype clusters. In addition, some CYP2D6 alleles contain CYP2D7 pseudogene sequences. For accurate CYP2D6 genotype analysis, copy number analysis must be done. For more information, refer to the PGx Experiments User Guide (Pub. # MAN0009612) Chapter 2 Copy Number Variation section.

          Set Membership:

          DME Validated Inventoried

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          steroid metabolic process
          coumarin metabolic process
          alkaloid metabolic process
          alkaloid catabolic process
          monoterpenoid metabolic process
          drug metabolic process
          arachidonic acid metabolic process
          isoquinoline alkaloid metabolic process
          drug catabolic process
          heterocycle metabolic process
          negative regulation of binding
          oxidation-reduction process
          oxidative demethylation
          negative regulation of cellular organofluorine metabolic process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          drug binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          aromatase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline