Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C___1647013_20
          See other ADGRL3 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs9994169
          Gene
          ADGRL3
          Gene Name
          adhesion G protein-coupled receptor L3
          Set Membership:
          > HapMap
          Chromosome Location:
          Chr.4: 61405726 - 61405726 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          A/C, Transversion substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          TTTTTTACCCTAACTTTGCCAAATT[A/C]TTATGTTGAGAAGCTTTTTTTGTAT

          Assay ID C___1647013_20
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 616417

          Literature Links:

          ADGRL3 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          A (0.28)
          (0.72)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU)
          A (0.32)
          (0.68)
          EAS
          A (0.24)
          (0.76)
          African American - Not Available YRI (Yoruba)
          A (0.23)
          (0.77)
          SAS
          A (0.43)
          (0.57)
          Chinese - Not Available JPT (Japanese)
          A (0.25)
          (0.75)
          AFR
          A (0.21)
          (0.79)
          Japanese - Not Available CHB (Han Chinese)
          A (0.20)
          (0.80)
          EUR
          A (0.32)
          (0.68)
          AMR
          A (0.18)
          (0.82)
          ADGRL3 - adhesion G protein-coupled receptor L3
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001322246.1 Intron NP_001309175.1
          NM_001322402.1 Intron NP_001309331.1
          NM_015236.5 Intron NP_056051.2
          XM_011531788.2 Intron XP_011530090.1
          XM_011531791.2 Intron XP_011530093.1
          XM_017007929.1 Intron XP_016863418.1
          XM_017007930.1 Intron XP_016863419.1
          XM_017007931.1 Intron XP_016863420.1
          XM_017007932.1 Intron XP_016863421.1
          XM_017007933.1 Intron XP_016863422.1
          XM_017007934.1 Intron XP_016863423.1
          XM_017007935.1 Intron XP_016863424.1
          XM_017007936.1 Intron XP_016863425.1
          XM_017007937.1 Intron XP_016863426.1
          XM_017007938.1 Intron XP_016863427.1
          XM_017007939.1 Intron XP_016863428.1
          XM_017007940.1 Intron XP_016863429.1
          XM_017007941.1 Intron XP_016863430.1
          XM_017007942.1 Intron XP_016863431.1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          HapMap

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          cell surface receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          synapse assembly
          locomotion involved in locomotory behavior
          response to cocaine
          positive regulation of synapse assembly
          cell-cell adhesion
          G-protein coupled receptor activity
          calcium ion binding
          protein binding
          carbohydrate binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline