Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C___8914716_10
          See other PPFIBP1 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs899069
          Gene
          PPFIBP1
          Gene Name
          PPFIA binding protein 1
          Set Membership:
          > HapMap
          Chromosome Location:
          Chr.12: 27550546 - 27550546 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          A/G, Transition substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          AGGGGTTTGTATGGATATGTTATTC[A/G]TGCTTTATGACAACTCAGAGAGAGG

          Assay ID C___8914716_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 603141

          Literature Links:

          PPFIBP1 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          A (0.36)
          (0.64)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU)
          A (0.32)
          (0.68)
          EAS
          A (0.43)
          (0.57)
          African American - Not Available YRI (Yoruba)
          A (0.49)
          (0.51)
          SAS
          A (0.21)
          (0.79)
          Chinese - Not Available JPT (Japanese)
          A (0.42)
          (0.58)
          AFR
          A (0.44)
          (0.56)
          Japanese - Not Available CHB (Han Chinese)
          A (0.47)
          (0.53)
          EUR
          A (0.29)
          (0.71)
          AMR
          A (0.44)
          (0.56)
          PPFIBP1 - PPFIA binding protein 1
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_001198915.1 Intron NP_001185844.1
          NM_001198916.1 Intron NP_001185845.1
          NM_003622.3 Intron NP_003613.3
          NM_177444.2 Intron NP_803193.2
          XM_005253505.1 Intron XP_005253562.1
          XM_005253507.1 Intron XP_005253564.1
          XM_005253508.1 Intron XP_005253565.1
          XM_005253509.1 Intron XP_005253566.1
          XM_006719159.3 Intron XP_006719222.1
          XM_017020056.1 Intron XP_016875545.1
          XM_017020057.1 Intron XP_016875546.1
          XM_017020058.1 Intron XP_016875547.1
          XM_017020059.1 Intron XP_016875548.1
          XM_017020060.1 Intron XP_016875549.1
          XM_017020061.1 Intron XP_016875550.1
          XM_017020062.1 Intron XP_016875551.1
          XM_017020063.1 Intron XP_016875552.1
          XM_017020064.1 Intron XP_016875553.1
          XM_017020065.1 Intron XP_016875554.1
          XM_017020066.1 Intron XP_016875555.1
          XM_017020067.1 Intron XP_016875556.1
          XM_017020068.1 Intron XP_016875557.1
          XM_017020069.1 Intron XP_016875558.1
          XM_017020070.1 Intron XP_016875559.1
          XM_017020071.1 Intron XP_016875560.1
          XM_017020072.1 Intron XP_016875561.1
          XM_017020073.1 Intron XP_016875562.1
          XM_017020074.1 Intron XP_016875563.1
          XM_017020075.1 Intron XP_016875564.1
          XM_017020076.1 Intron XP_016875565.1
          XM_017020077.1 Intron XP_016875566.1
          XM_017020078.1 Intron XP_016875567.1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          HapMap

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell adhesion
          cell-cell adhesion
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline