Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › C___9522306_10
          See other NRIP1 GT Assays ›
          SNP ID:
          rs1056930
          Gene
          NRIP1
          Gene Name
          nuclear receptor interacting protein 1
          Set Membership:
          > HapMap
          Chromosome Location:
          Chr.21: 14964483 - 14964483 on Build GRCh38
          Polymorphism:
          C/T, Transition substitution
          Context Sequence [VIC/FAM]:

          TAGGCTACTCACAGTTGTTATCTGA[C/T]GCATACAGAAGTGTTAAACAACCAA

          Assay ID C___9522306_10
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351379
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details



          Species:

          Human

          dbSNP Submissions:

          NA

          Phenotype:

          MIM: 602490

          Literature Links:

          NRIP1 PubMed Links

          Allele Nomenclature:

          Minor Allele Frequency:

          1000Genome Applied Biosystems® HapMap
          Global
          A (0.23)
          (0.77)
          Caucasian - Not Available CEPH (CEU)
          A (0.36)
          (0.64)
          EAS
          A (0.07)
          (0.93)
          African American - Not Available YRI (Yoruba)
          A (0.04)
          (0.96)
          SAS
          A (0.44)
          (0.56)
          Chinese - Not Available JPT (Japanese)
          A (0.04)
          (0.96)
          AFR
          A (0.04)
          (0.96)
          Japanese - Not Available CHB (Han Chinese)
          A (0.13)
          (0.87)
          EUR
          A (0.38)
          (0.62)
          AMR
          A (0.30)
          (0.70)
          NRIP1 - nuclear receptor interacting protein 1
          Transcript Accession SNP Location SNP Type Observed Codons Observed Amino Acid Protein ID
          NM_003489.3 4527 UTR 3 NP_003480.2
          XM_005261063.3 4527 UTR 3 XP_005261120.1
          XM_005261065.3 4527 UTR 3 XP_005261122.1
          XM_011529747.1 4527 UTR 3 XP_011528049.1
          XM_011529748.2 4527 UTR 3 XP_011528050.1
          XM_011529749.2 4527 UTR 3 XP_011528051.1
          XM_011529751.2 4527 UTR 3 XP_011528053.1
          XM_011529752.1 4527 UTR 3 XP_011528054.1
          XM_017028473.1 4527 UTR 3 XP_016883962.1
          XM_017028474.1 4527 UTR 3 XP_016883963.1
          XM_017028475.1 4527 UTR 3 XP_016883964.1
          XM_017028476.1 4527 UTR 3 XP_016883965.1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          HapMap

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ovarian follicle rupture
          transcription, DNA-templated
          circadian rhythm
          lipid storage
          androgen receptor signaling pathway
          circadian regulation of gene expression
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cellular response to estradiol stimulus
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          protein binding
          estrogen receptor binding
          nuclear hormone receptor binding
          glucocorticoid receptor binding
          histone deacetylase binding
          retinoid X receptor binding
          androgen receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0