Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002232
          Assay Name: hsa-miR-135a*
          miRBase Accession Number: MI0000452
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.3: 52294219 - 52294308 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UAUAGGGAUUGGAGCCGUGGCG
          Species: Human, Mouse
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002232
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000028, mir-135

          Mature miRNA Sequence:

          UAUAGGGAUUGGAGCCGUGGCG

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-135a-3p MIMAT0004595
          Mouse mmu-miR-135a-1-3p MIMAT0004531

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-135a-1
          Stem-loop Accession # MI0000452
          Stem-loop Sequence
          AGGCCUCGCUGUUCUCUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUUCUACUGCUCACUCAUAUAGGGAUUGGAGCCGUGGCGCACGGCGGGGACA
          Chromosome Location Chr. 3 - 52294219 - 52294308 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004595
          miRBase ID: hsa-miR-135a-3p
          Mature miRNA Sequence: UAUAGGGAUUGGAGCCGUGGCG
          Chromosome Location: Chr. 3 - 52294219 - 52294308 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-135a-1
          Stem-loop Accession # MI0000161
          Stem-loop Sequence
          AGGCCUCACUGUUCUCUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUUCUAUUGCUCGCUCAUAUAGGGAUUGGAGCCGUGGCGUACGGUGAGGAUA
          Chromosome Location Chr. 9 - 106154124 - 106154213 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004531
          miRBase ID: mmu-miR-135a-1-3p
          Mature miRNA Sequence: UAUAGGGAUUGGAGCCGUGGCG
          Chromosome Location: Chr. 9 - 106154124 - 106154213 [+] on Build GRCm38


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306292_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303129_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12315
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12315
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12315
          mirVana® miRNA mimic : MC12315
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478709_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478709_mir
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v2.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v2.0


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-135a* (v17)
          Mouse: mmu-miR-135a* (v15)
          Mouse: mmu-miR-135a-1* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline