Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM12978
          Assay Name: hsa-miR-519d-3p
          miRBase Accession Number: MI0003162
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 53713347 - 53713434 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUG
          Species: Human, Gorilla gorilla, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM12978
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000020, mir-515

          Mature miRNA Sequence:

          CAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-519d-3p MIMAT0002853
          Gorilla gorilla ggo-miR-519d MIMAT0036425
          Pan troglodytes ptr-miR-519d MIMAT0008195
          Pongo pygmaeus ppy-miR-519d MIMAT0015964

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-519d
          Stem-loop Accession # MI0003162
          Stem-loop Sequence
          UCCCAUGCUGUGACCCUCCAAAGGGAAGCGCUUUCUGUUUGUUUUCUCUUAAACAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUGUUACCGUUUGGGA
          Chromosome Location Chr. 19 - 53713347 - 53713434 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002853
          miRBase ID: hsa-miR-519d-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUG
          Chromosome Location: Chr. 19 - 53713347 - 53713434 [+] on Build GRCh38

          Gorilla gorilla

          Stem-loop ID ggo-mir-519d
          Stem-loop Accession # MI0031080
          Stem-loop Sequence
          CUGGAGCAAGAAGAUCCCAUGCUGUGACCCUCCAAAGGGAAGCGCUUUCUGUUUGUUUUCUCUCAAACAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUGUUACCGUUUGGGAAAAGCCACGUUGAAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036425
          miRBase ID: ggo-miR-519d
          Mature miRNA Sequence: CAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUG
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-519d
          Stem-loop Accession # MI0008721
          Stem-loop Sequence
          CCCAUGCUGUGACCCUCCAAAGGGAAGCGCUUUCUGUUUGUUUUCUCUCAAACAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUGUUACCGUUUGGGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008195
          miRBase ID: ptr-miR-519d
          Mature miRNA Sequence: CAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUG
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-519d
          Stem-loop Accession # MI0015017
          Stem-loop Sequence
          CAUGCUGUGACCCUCCAAAGGGAAGCACUUCCUGUUUGUUUUCUCUUCAACAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUGUUACCGUUUGGGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015964
          miRBase ID: ppy-miR-519d
          Mature miRNA Sequence: CAAAGUGCCUCCCUUUAGAGUG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03293916_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12978
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002403
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12978
          mirVana® miRNA mimic : MC12978
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478986_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-519d (v19)

          Back To Top

          Related Products

          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline