Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM19694
          Assay Name: mmu-miR-135a-2-3p
          miRBase Accession Number: MI0000715
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.10: 92072086 - 92072185 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: UGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Species: Mouse, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Rabbit
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM19694
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000028, mir-135

          Mature miRNA Sequence:

          UGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-135a-2-3p MIMAT0017064
          Dasypus novemcinctus dno-miR-135a-2-3p MIMAT0047641
          Guinea pig cpo-miR-135a-2-3p MIMAT0046994
          Rabbit ocu-miR-135a-2-3p MIMAT0048229

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0000715
          Stem-loop Sequence
          AGAUAAAUUCACUCUAGUGCUUUAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUCGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAAAUACAUUGUGAAAAUUCA
          Chromosome Location Chr. 10 - 92072086 - 92072185 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017064
          miRBase ID: mmu-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: UGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: Chr. 10 - 92072086 - 92072185 [-] on Build GRCm38

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0038982
          Stem-loop Sequence
          UAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047641
          miRBase ID: dno-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: UGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0038641
          Stem-loop Sequence
          UAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046994
          miRBase ID: cpo-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: UGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-135a-2
          Stem-loop Accession # MI0039291
          Stem-loop Sequence
          UAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGAUAGUAAUAAAGUCUCAUGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048229
          miRBase ID: ocu-miR-135a-2-3p
          Mature miRNA Sequence: UGUAGGGAUGGAAGCCAUGAA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307210_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM19694
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 462760_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH19694
          mirVana® miRNA mimic : MC19694
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482942_mir


          miRBase Alias:

          Mouse: mmu-miR-135a-2* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline