Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM20550
          Assay Name: rno-miR-92b-5p
          miRBase Accession Number: MI0006167
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.2: 188541034 - 188541116 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA Sequence: AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU
          Species: Rat, Cricetulus griseus, Guinea pig, Pig, Rhesus monkey
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM20550
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000013, mir-25

          Mature miRNA Sequence:

          AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-92b-5p MIMAT0017319
          Cricetulus griseus cgr-miR-92b-5p MIMAT0024011
          Guinea pig cpo-miR-92b-5p MIMAT0046931
          Pig ssc-miR-92b-5p MIMAT0017377
          Rhesus monkey mml-miR-92b-5p MIMAT0026810

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-92b
          Stem-loop Accession # MI0006167
          Stem-loop Sequence
          GGUGGGCAGGAGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUUGUUCUUUCCCCUGCCAAUAUUGCACUCGUCCCGGCCUCCGGCCCCCUCG
          Chromosome Location Chr. 2 - 188541034 - 188541116 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017319
          miRBase ID: rno-miR-92b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU
          Chromosome Location: Chr. 2 - 188541034 - 188541116 [-] on Build Rnor_6.0

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-92b
          Stem-loop Accession # MI0020561
          Stem-loop Sequence
          GGCGGGCGGGAGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUUGUUCUUUCCCCCGCCAAUAUUGCACUCGUCCCGGCCUCCGGCCCCCUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0024011
          miRBase ID: cgr-miR-92b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-92b
          Stem-loop Accession # MI0038605
          Stem-loop Sequence
          AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUUGUUCUUUCCCCCACCAAUAUUGCACUCGUCCCGGCCUCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046931
          miRBase ID: cpo-miR-92b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-92b
          Stem-loop Accession # MI0013126
          Stem-loop Sequence
          GCGGGCGGGAGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUUGUUCUUUCCCCUGCCAAUAUUGCACUCGUCCCGGCCUCCGGCCCCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017377
          miRBase ID: ssc-miR-92b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-92b
          Stem-loop Accession # MI0007607
          Stem-loop Sequence
          CGGGCCCCGGGCGGGCGGGAGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUUGUUCUUUCCCCCGCCAAUAUUGCACUCGUCCCGGCCUCCGGCCCCCCCGGCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026810
          miRBase ID: mml-miR-92b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGACGGGACGCGGUGCAGUGUU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464732_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20550
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 463385_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20550
          mirVana® miRNA mimic : MC20550
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481278_mir


          miRBase Alias:

          Rat: rno-miR-92b* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline