Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 001285
          Assay Name: hsa-miR-487b
          miRBase Accession Number: MI0003530
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.14: 101046455 - 101046538 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Callithrix jacchus, Dasypus novemcinctus, Dog, Goat, Guinea pig, Horse, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Pteropus alecto, Rabbit, Rhesus monkey, Sheep
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 001285
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4427975
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Family ID:

          MIPF0000018, mir-154

          Mature miRNA Sequence:

          AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-487b-3p MIMAT0003180
          Mouse mmu-miR-487b-3p MIMAT0003184
          Rat rno-miR-487b-3p MIMAT0003200
          Bovine bta-miR-487b MIMAT0003847
          Callithrix jacchus cja-miR-487b MIMAT0039762
          Dasypus novemcinctus dno-miR-487b-3p MIMAT0047917
          View More Rows
          Dog cfa-miR-487b MIMAT0006723
          Goat chi-miR-487b-3p MIMAT0036249
          Guinea pig cpo-miR-487b-3p MIMAT0047282
          Horse eca-miR-487b MIMAT0013162
          Pan troglodytes ptr-miR-487b MIMAT0008162
          Pongo pygmaeus ppy-miR-487b MIMAT0015906
          Pteropus alecto pal-miR-487b-3p MIMAT0040020
          Rabbit ocu-miR-487b-3p MIMAT0048474
          Rhesus monkey mml-miR-487b-3p MIMAT0006347
          Sheep oar-miR-487b-3p MIMAT0019295

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0003530
          Stem-loop Sequence
          UUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUGCUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAA
          Chromosome Location Chr. 14 - 101046455 - 101046538 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003180
          miRBase ID: hsa-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: Chr. 14 - 101046455 - 101046538 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0003534
          Stem-loop Sequence
          UGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUCUUCGCUUCACUCAUGCCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCA
          Chromosome Location Chr. 12 - 109727333 - 109727414 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003184
          miRBase ID: mmu-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: Chr. 12 - 109727333 - 109727414 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0003547
          Stem-loop Sequence
          UGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUCUUCGCUUCACUUAUGCCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCA
          Chromosome Location Chr. 6 - 133877124 - 133877205 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003200
          miRBase ID: rno-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: Chr. 6 - 133877124 - 133877205 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0005060
          Stem-loop Sequence
          UUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUACUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003847
          miRBase ID: bta-miR-487b
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0032312
          Stem-loop Sequence
          GGCUUUCCUUUCCGUGCUAACCUUUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUGCUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAAGAGCGCAGACUCUGGAGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039762
          miRBase ID: cja-miR-487b
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0039124
          Stem-loop Sequence
          GUGGUUAUCCCUGUCCCGUUCGUUUUACUUGUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047917
          miRBase ID: dno-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0008144
          Stem-loop Sequence
          GUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUACUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006723
          miRBase ID: cfa-miR-487b
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0030804
          Stem-loop Sequence
          UUUCUUUCCCGUGCUAACCUUUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUACUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAAGAGCGCAGACCGUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036249
          miRBase ID: chi-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0038790
          Stem-loop Sequence
          GUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUCACUCACGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047282
          miRBase ID: cpo-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0012905
          Stem-loop Sequence
          UUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUAAUUACGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013162
          miRBase ID: eca-miR-487b
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0008684
          Stem-loop Sequence
          UGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUGCUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008162
          miRBase ID: ptr-miR-487b
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0014960
          Stem-loop Sequence
          UUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUGCUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015906
          miRBase ID: ppy-miR-487b
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0032451
          Stem-loop Sequence
          GUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUACUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0040020
          miRBase ID: pal-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0039419
          Stem-loop Sequence
          GUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUAUUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048474
          miRBase ID: ocu-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0007761
          Stem-loop Sequence
          UUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUGCUCGUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006347
          miRBase ID: mml-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA

          Sheep

          Stem-loop ID oar-mir-487b
          Stem-loop Accession # MI0016941
          Stem-loop Sequence
          UGCUAACCUUUGGUACUUGGAGAGUGGUUAUCCCUGUCCUGUUCGUUUUACUCAUGUCGAAUCGUACAGGGUCAUCCACUUUUUCAGUAUCAAGAGCGCAGACCGUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0019295
          miRBase ID: oar-miR-487b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCGUACAGGGUCAUCCACUU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          추가 정보


          Associated Megaplex™ RT Primer Pools:

          Megaplex™ RT Primers, Human Pool A
          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307703_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303552_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464898_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11296
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11296
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11296
          mirVana® miRNA mimic : MC11296
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481184_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477835_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481184_mir
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array A
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA A Cards v2.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool A
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A Cards v2.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA A Cards v2.0
          FGMIR : TaqManTM Rodent MicroRNA Array A
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A Card v2.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-487b (v19)
          Mouse: mmu-miR-487b (v17)
          Rat: rno-miR-487b (v18)
          Citrobacter farmeri: cfa-miR-487 (v12)
          Macaca mulatta: mml-miR-487b (v19)

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline