Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM10785
          Assay Name: hsa-let-7d-3p
          miRBase Accession Number: MI0000065
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 94178834 - 94178920 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Species: Human, Mouse, Rat, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Pig, Rabbit
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM10785
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000002, let-7

          Mature miRNA Sequence:

          CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-let-7d-3p MIMAT0004484
          Mouse mmu-let-7d-3p MIMAT0000384
          Rat rno-let-7d-3p MIMAT0000563
          Cricetulus griseus cgr-let-7d-3p MIMAT0023720
          Dasypus novemcinctus dno-let-7d-3p MIMAT0047481
          Guinea pig cpo-let-7d-3p MIMAT0046825
          View More Rows
          Pig ssc-let-7d-3p MIMAT0025357
          Rabbit ocu-let-7d-3p MIMAT0048083

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0000065
          Stem-loop Sequence
          CCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGG
          Chromosome Location Chr. 9 - 94178834 - 94178920 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004484
          miRBase ID: hsa-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: Chr. 9 - 94178834 - 94178920 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0000405
          Stem-loop Sequence
          AAUGGGUUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGAGAUUUUGCCCACAAGGAGUUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUUAUU
          Chromosome Location Chr. 13 - 48536012 - 48536114 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000384
          miRBase ID: mmu-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: Chr. 13 - 48536012 - 48536114 [-] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0000601
          Stem-loop Sequence
          UGGGCUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGAGAUUUUGCCCACAAGGAGUUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUU
          Chromosome Location Chr. 17 - 16419980 - 16420077 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000563
          miRBase ID: rno-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: Chr. 17 - 16419980 - 16420077 [+] on Build Rnor_6.0

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0020371
          Stem-loop Sequence
          GCUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023720
          miRBase ID: cgr-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0038890
          Stem-loop Sequence
          AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUGGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047481
          miRBase ID: dno-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0038545
          Stem-loop Sequence
          AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046825
          miRBase ID: cpo-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0022120
          Stem-loop Sequence
          GUUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGAGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0025357
          miRBase ID: ssc-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0039210
          Stem-loop Sequence
          AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048083
          miRBase ID: ocu-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465667_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302562_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306666_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10785
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001178
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10785
          mirVana® miRNA mimic : MC10785
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481435_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481435_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477848_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-let-7d* (v17)
          Mouse: mmu-let-7d* (v17)
          Rat: rno-let-7d* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-lcddp:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0