Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH10785
          Assay Name: hsa-let-7d-3p
          miRBase Accession Number: MI0000065
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 94178834 - 94178920 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Species: Human, Mouse, Rat, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Pig, Rabbit
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH10785

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464084
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000002, let-7

          Mature miRNA Sequence:

          CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-let-7d-3p MIMAT0004484
          Mouse mmu-let-7d-3p MIMAT0000384
          Rat rno-let-7d-3p MIMAT0000563
          Cricetulus griseus cgr-let-7d-3p MIMAT0023720
          Dasypus novemcinctus dno-let-7d-3p MIMAT0047481
          Guinea pig cpo-let-7d-3p MIMAT0046825
          View More Rows
          Pig ssc-let-7d-3p MIMAT0025357
          Rabbit ocu-let-7d-3p MIMAT0048083

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0000065
          Stem-loop Sequence
          CCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGG
          Chromosome Location Chr. 9 - 94178834 - 94178920 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004484
          miRBase ID: hsa-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: Chr. 9 - 94178834 - 94178920 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0000405
          Stem-loop Sequence
          AAUGGGUUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGAGAUUUUGCCCACAAGGAGUUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUUAUU
          Chromosome Location Chr. 13 - 48536012 - 48536114 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000384
          miRBase ID: mmu-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: Chr. 13 - 48536012 - 48536114 [-] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0000601
          Stem-loop Sequence
          UGGGCUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGAGAUUUUGCCCACAAGGAGUUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUU
          Chromosome Location Chr. 17 - 16419980 - 16420077 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000563
          miRBase ID: rno-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: Chr. 17 - 16419980 - 16420077 [+] on Build Rnor_6.0

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0020371
          Stem-loop Sequence
          GCUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023720
          miRBase ID: cgr-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0038890
          Stem-loop Sequence
          AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUGGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047481
          miRBase ID: dno-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0038545
          Stem-loop Sequence
          AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046825
          miRBase ID: cpo-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0022120
          Stem-loop Sequence
          GUUCCUAGGAAGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGAGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCUUAGGGCCUUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0025357
          miRBase ID: ssc-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-let-7d
          Stem-loop Accession # MI0039210
          Stem-loop Sequence
          AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUUUUAGGGCAGGGAUUUUGCCCACAAGGAGGUAACUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048083
          miRBase ID: ocu-let-7d-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465667_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302562_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306666_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10785
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10785
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001178
          mirVana® miRNA mimic : MC10785
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481435_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481435_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477848_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-let-7d* (v17)
          Mouse: mmu-let-7d* (v17)
          Rat: rno-let-7d* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-msbq7:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0