Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM12169
          Assay Name: hsa-let-7a-3p
          miRBase Accession Number: MI0000060
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 94175957 - 94176036 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Species: Human, Anolis carolinensis, Bovine, Columba livia, Cricetulus griseus
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM12169
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000002, let-7

          Mature miRNA Sequence:

          CUAUACAAUCUACUGUCUUUC

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-let-7a-3p MIMAT0004481
          Anolis carolinensis aca-let-7a-3-3p MIMAT0037558
          Bovine bta-let-7a-3p MIMAT0004330
          Columba livia cli-let-7a-3p MIMAT0038375
          Cricetulus griseus cgr-let-7c-2 MIMAT0041131

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-let-7a-1
          Stem-loop Accession # MI0000060
          Stem-loop Sequence
          UGGGAUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUUUAGGGUCACACCCACCACUGGGAGAUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCUA
          Chromosome Location Chr. 9 - 94175957 - 94176036 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004481
          miRBase ID: hsa-let-7a-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: Chr. 22 - 46112749 - 46112822 [+] on Build GRCh38

          Stem-loop ID hsa-let-7a-3
          Stem-loop Accession # MI0000062
          Stem-loop Sequence
          GGGUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUUGGGGCUCUGCCCUGCUAUGGGAUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCU
          Chromosome Location Chr. 22 - 46112749 - 46112822 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004481
          miRBase ID: hsa-let-7a-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: Chr. 22 - 46112749 - 46112822 [+] on Build GRCh38

          Anolis carolinensis

          Stem-loop ID aca-let-7a-3
          Stem-loop Accession # MI0029347
          Stem-loop Sequence
          GGGUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUUUAGGGUUCUGCCCUGCCUGUCACAUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037558
          miRBase ID: aca-let-7a-3-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: NA

          Bovine

          Stem-loop ID bta-let-7a-3
          Stem-loop Accession # MI0005452
          Stem-loop Sequence
          GGGUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUUGGGGCUCUGCCCUGCUAUGGGAUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004330
          miRBase ID: bta-let-7a-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-let-7a-1
          Stem-loop Accession # MI0029882
          Stem-loop Sequence
          CUGUGCUGUGGGAUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUUUAGGGUCAUACCCGCAACUGGGAGAUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCUAAAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038375
          miRBase ID: cli-let-7a-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID cli-let-7a-3
          Stem-loop Accession # MI0029884
          Stem-loop Sequence
          GUCCUUUGGGGUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUUUAGGGCUCUGCCCUGCCUGUCACAUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCUGAAGUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038375
          miRBase ID: cli-let-7a-3p
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-let-7c-2
          Stem-loop Accession # MI0033059
          Stem-loop Sequence
          GGGUGAGGUAGUAGGUUGUAUGGUUUUGGGCUCUGCCCCGCUCUGCGGUAACUAUACAAUCUACUGUCUUUCCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0041131
          miRBase ID: cgr-let-7c-2
          Mature miRNA Sequence: CUAUACAAUCUACUGUCUUUC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302546_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302533_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12169
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002307
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12169
          mirVana® miRNA mimic : MC12169
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477861_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-let-7a* (v17)
          Bos taurus: bta-let-7a* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0